3-Bromo-4-iodotoluène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Bromo-1-iodo-4-methylbenzene, 1-Bromo-2-iodo-5-methylbenzene
B5284-5G B5284-25G
TCIAB5284-5GEA 22 EUR InStock
TCIAB5284-5G TCIAB5284-25G
3-Bromo-4-iodotoluène ≥98.0% (par GC)
3-Bromo-4-iodotoluène
Formule: C₇H₆BrI
MW: 296,93 g/mol
Point d'ébullition: 267°C
Numéro MDL: MFCD00079718
Numéro CAS: 71838-16-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=84e0e554c930c96317f449f788b9906229e37bed&vid=84e0e554c930c96317f449f788b9906229e37bed&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité