4-Bromo-3-methylbenzyl alcohol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (4-Bromo-3-methylphenyl)methanol
B5285-1G B5285-5G
TCIAB5285-1GEA 77 EUR InStock
TCIAB5285-1G TCIAB5285-5G
4-Bromo-3-methylbenzyl alcohol ≥98.0% (par GC)
4-Bromo-3-methylbenzyl alcohol
Formule: C₈H₉BrO
MW: 201,06 g/mol
Point d'ébullition: 90°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09264005
Numéro CAS: 149104-89-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ec2198a03c4cfe464102fc17f496779b7ee63a34&vid=ec2198a03c4cfe464102fc17f496779b7ee63a34&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité