1H-(N-Benzyl)-4-iodopyrazole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1-Benzyl-4-iodo-1H-pyrazole
B5286-1G B5286-5G
TCIAB5286-1GEA 63.8 EUR InStock
TCIAB5286-1G TCIAB5286-5G
1H-(N-Benzyl)-4-iodopyrazole ≥98.0% (par GC)
1H-(N-Benzyl)-4-iodopyrazole
Formule: C₁₀H₉IN₂
MW: 284,1 g/mol
Numéro MDL: MFCD04038745
Numéro CAS: 50877-42-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 61.0 to 65.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité