Acétate de 2-méthoxyéthyle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.06061.0100 8.06061.1000 8.06061.2500 8.06061.9025
8.06061.0100EA 31.9 EUR InStock
8.06061.0100 8.06061.1000 8.06061.2500 8.06061.9025
Acétate de 2-méthoxyéthyle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Acétate de 2-méthoxyéthyle
Formule: C₅H₁₀O₃
Point d'ébullition: 145 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –65 °C
Densité: 1.01 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 49 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008719
Numéro CAS: 110-49-6
EINECS: 203-772-9
ONU: 1189
ADR: 3,III
Merck Index: 12,06119
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -65 °C
Molar Mass 118.13 g/mol
Boiling Point 144 - 145 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 4.7 hPa (20 °C)
Flash Point 46 °C
Refractive Index 1.4019 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.7 - 8.8 %(V)
Density 1.01 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 380 °C DIN 51794
Evaporation Number 30
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité