3-Bromo-5-nitropyridin-4-ol ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Bromo-4-hydroxy-5-nitropyridine, 3-Bromo-5-nitro-4-pyridinol
B5287-1G B5287-5G
TCIAB5287-1GEA 78.1 EUR InStock
TCIAB5287-1G TCIAB5287-5G
3-Bromo-5-nitropyridin-4-ol ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
3-Bromo-5-nitropyridin-4-ol
Formule: C₅H₃BrN₂O₃
MW: 219 g/mol
Numéro MDL: MFCD08692339
Numéro CAS: 31872-65-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité