1-Boc-3-carbamoylpiperidine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: tert-Butyl 3-Carbamoyl-1-piperidinecarboxylate, 1-Boc-3-piperidinecarboxamide, 3-Carbamoyl-1-piperidinecarboxylic acid tert-Butyl ester, 1-Boc-3-Carbamoylpiperidine, 1-(tert-Butoxycarbonyl)-3-piperidinecarboxamide
B5292-1G B5292-5G
TCIAB5292-1GEA 38.5 EUR InStock
TCIAB5292-1G TCIAB5292-5G
1-Boc-3-carbamoylpiperidine ≥98.0% (par GC)
1-Boc-3-carbamoylpiperidine
Formule: C₁₁H₂₀N₂O₃
MW: 228,2881 g/mol
Numéro MDL: MFCD06658365
Numéro CAS: 91419-49-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 174.0 to 178.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité