9-(4-Bromophenyl)-3,6-di-tert-butylcarbazole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 9-(4-Bromophenyl)-3,6-di-tert-butyl-9H-carbazole
B5313-1G B5313-5G
TCIAB5313-1GEA 102 EUR InStock
TCIAB5313-1G TCIAB5313-5G
9-(4-Bromophenyl)-3,6-di-tert-butylcarbazole ≥98.0% (par GC)
9-(4-Bromophenyl)-3,6-di-tert-butylcarbazole
Formule: C₂₆H₂₈BrN
MW: 434,42 g/mol
Numéro MDL: MFCD11617971
Numéro CAS: 601454-33-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3240eff02ecc79b41fa7be58a41b0b17c7bbb1ae&vid=3240eff02ecc79b41fa7be58a41b0b17c7bbb1ae&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 154.0 to 158.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité