(S)-3-(Benzoylthio)-2-methylpropionic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
B5315-1G B5315-5G
TCIAB5315-1GEA 74.8 EUR InStock
TCIAB5315-1G TCIAB5315-5G
(S)-3-(Benzoylthio)-2-methylpropionic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
(S)-3-(Benzoylthio)-2-methylpropionic acid
Formule: C₁₁H₁₂O₃S
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00038376
Numéro CAS: 72679-02-8
EINECS: 276-764-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f14f446fb0ce873315ace17c5e87159f86e0c6f2&vid=f14f446fb0ce873315ace17c5e87159f86e0c6f2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 67.0 to 71.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -41.0 to -45.0 deg (C=1,MeOH)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité