3-Bromo-4'-iodo-1,1'-biphenyl ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
B5321-200MG B5321-1G
TCIAB5321-200MGEA 51.7 EUR InStock
TCIAB5321-200MG TCIAB5321-1G
3-Bromo-4'-iodo-1,1'-biphenyl ≥95.0% (par GC)
3-Bromo-4'-iodo-1,1'-biphenyl
Formule: C₁₂H₈BrI
MW: 359,00 g/mol
Numéro MDL: MFCD28952954
Numéro CAS: 187275-73-6
ONU: 3152
ADR: 9,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ca9135fc34ef4bf4545bdadc9fcec9bc2f07d9d&vid=4ca9135fc34ef4bf4545bdadc9fcec9bc2f07d9d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 45.0 to 49.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité