2-Bromo-4-(tert-butyl)aniline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
B5325-25G B5325-5G
TCIAB5325-25GEA 195 EUR InStock
TCIAB5325-25G TCIAB5325-5G
2-Bromo-4-(tert-butyl)aniline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Bromo-4-(tert-butyl)aniline
Formule: C₁₀H₁₄BrN
MW: 228,13 g/mol
Point d'ébullition: 265°C
Numéro MDL: MFCD00052693
Numéro CAS: 103273-01-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité