2-Bromo-9,9-difluoro-7-iodo-9H-fluorene ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B5327-200MG B5327-1G
TCIAB5327-200MGEA 63.8 EUR InStock
TCIAB5327-200MG TCIAB5327-1G
2-Bromo-9,9-difluoro-7-iodo-9H-fluorene ≥96.0% (par GC)
2-Bromo-9,9-difluoro-7-iodo-9H-fluorene
Formule: C₁₃H₆BrF₂I
MW: 407,00 g/mol
Numéro CAS: 1499193-60-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6dae8e13f7d9e2bdad7815ef277cea393d10e50f&vid=6dae8e13f7d9e2bdad7815ef277cea393d10e50f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 96.5 %
Melting point 141.0 to 145.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité