1-Bromo-4-fluorobutane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B5331-5G B5331-25G
TCIAB5331-5GEA 52.8 EUR InStock
TCIAB5331-5G TCIAB5331-25G
1-Bromo-4-fluorobutane ≥98.0% (par GC)
1-Bromo-4-fluorobutane
Formule: BrH₂C(CH₂)₂CH₂F
MW: 155,01 g/mol
Point d'ébullition: 135°C
Point d'éclair: 45°C
Numéro MDL: MFCD00209551
Numéro CAS: 462-72-6
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9895bd65c545179cf4451082b444c1bd73a53330&vid=9895bd65c545179cf4451082b444c1bd73a53330&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité