α,3-Dibromo-5-fluorotoluene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 3-Bromo-5-fluorobenzyl bromide, 1-Bromo-3-(bromomethyl)-5-fluorobenzene
B5338-5G B5338-25G
TCIAB5338-5GEA 89.1 EUR InStock
TCIAB5338-5G TCIAB5338-25G
α,3-Dibromo-5-fluorotoluene ≥98.0% (par GC)
α,3-Dibromo-5-fluorotoluene
Formule: C₇H₅Br₂F
MW: 267,92 g/mol
Numéro MDL: MFCD09258959
Numéro CAS: 216755-57-6
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 45.0 to 49.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité