2-Benzoyl-5-bromothiophene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (5-Bromothiophen-2-yl)(phenyl)methanone
B5340-1G B5340-5G
TCIAB5340-1GEA 48.4 EUR InStock
TCIAB5340-1G TCIAB5340-5G
2-Benzoyl-5-bromothiophene ≥98.0% (par GC)
2-Benzoyl-5-bromothiophene
Formule: C₁₁H₇BrOS
MW: 267,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD03086026
Numéro CAS: 31161-46-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 72.0 to 76.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité