Acide 5-bromo-2-fluoro-3-pyridinemétaborique (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAB5342-5GEA 255 EUR InStock
TCIAB5342-5G TCIAB5342-1G
Acide 5-bromo-2-fluoro-3-pyridinemétaborique (contains varying amounts of Anhydride)
Acide 5-bromo-2-fluoro-3-pyridinemétaborique
Formule: C₅H₄BBrFNO₂
MW: 219,8 g/mol
Point de fusion: 146°C
Numéro MDL: MFCD04039317
Numéro CAS: 501435-91-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 108.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité