(2S,3aS,6aS)-Benzyl octahydrocyclopenta[b]pyrrole-2-carboxylate hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Benzyl (S,S,S)-2-Azabicyclo[3.3.0]octane-3-carboxylate HCl, Benzyl (S,S,S)-2-Azabicyclo[3.3.0]octane-3-carboxylate hydrochloride, (S,S,S)-2-Azabicyclo[3.3.0]octane-3-carboxylic acid Benzyl ester hydrochloride
B5344-1G B5344-5G
TCIAB5344-1GEA 51.7 EUR InStock
TCIAB5344-1G TCIAB5344-5G
(2S,3aS,6aS)-Benzyl octahydrocyclopenta[b]pyrrole-2-carboxylate hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
(2S,3aS,6aS)-Benzyl octahydrocyclopenta[b]pyrrole-2-carboxylate hydrochloride
Formule: C₁₅H₂₀ClNO₂
MW: 281,7800 g/mol
Numéro MDL: MFCD04974076
Numéro CAS: 87269-87-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -28.0 to -32.0 deg (C=1, DMSO)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité