(3-Bromopropoxy)-tert-butyldimethylsilane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (3-Bromopropoxy)(tert-butyl)dimethylsilane
B5346-5G B5346-25G
TCIAB5346-5GEA 74.8 EUR InStock
TCIAB5346-5G TCIAB5346-25G
(3-Bromopropoxy)-tert-butyldimethylsilane ≥98.0% (par GC)
(3-Bromopropoxy)-tert-butyldimethylsilane
Formule: C₉H₂₁BrOSi
MW: 253,26 g/mol
Point d'ébullition: 90°C
Point d'éclair: 85°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00216589
Numéro CAS: 89031-84-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5df527d307a55bba78d02bf12fd419736c547a02&vid=5df527d307a55bba78d02bf12fd419736c547a02&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité