2-Bromoallyl alcohol ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Bromo-2-propen-1-ol, 2-Bromoprop-2-en-1-ol
B5347-1G B5347-5G
TCIAB5347-1GEA 105 EUR InStock
TCIAB5347-1G TCIAB5347-5G
2-Bromoallyl alcohol ≥97.0% (par GC)
2-Bromoallyl alcohol
Formule: C₃H₅BrO
MW: 136,98 g/mol
Point d'ébullition: 150°C
Point d'éclair: 76°C
Numéro MDL: MFCD09265077
Numéro CAS: 598-19-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ffc422420fc1f7fcd58f4803750f812b7663f618&vid=ffc422420fc1f7fcd58f4803750f812b7663f618&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité