1-Bromo-2-chloro-4-nitrobenzène ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B5348-5G B5348-25G
TCIAB5348-5GEA 33 EUR InStock
TCIAB5348-5G TCIAB5348-25G
1-Bromo-2-chloro-4-nitrobenzène ≥97.0% (par GC)
1-Bromo-2-chloro-4-nitrobenzène
Formule: C₆H₃BrClNO₂
Numéro MDL: MFCD00051514
Numéro CAS: 29682-39-1
EINECS: 249-773-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=42e61de5b10c04c74fff3e5ec8458f90d639798f&vid=42e61de5b10c04c74fff3e5ec8458f90d639798f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 59.0 to 63.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité