5-Bromo-2-chloro-4-fluoroanisole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Bromo-4-chloro-2-fluoro-5-methoxybenzene
B5354-200MG B5354-1G
TCIAB5354-200MGEA 39.6 EUR InStock
TCIAB5354-200MG TCIAB5354-1G
5-Bromo-2-chloro-4-fluoroanisole ≥98.0% (par GC)
5-Bromo-2-chloro-4-fluoroanisole
Formule: C₇H₅BrClFO
MW: 239,47 g/mol
Numéro MDL: MFCD07784265
Numéro CAS: 146447-18-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7a4c95b78f2c213389b569d8f446711ede274276&vid=7a4c95b78f2c213389b569d8f446711ede274276&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 72.0 to 76.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité