Benzyl (6-Bromohexyl)carbamate ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 6-[N-(Carbobenzoxy)amino]hexyl bromide, Benzyl (6-bromohexyl)carbamate, 6-(N-Benzyloxycarbonylamino)hexyl bromide, 6-(N-Cbz-amino)hexyl bromide, (6-Bromohexyl)carbamic acid Benzyl ester
B5355-1G B5355-200MG
TCIAB5355-1GEA 179 EUR InStock
TCIAB5355-1G TCIAB5355-200MG
Benzyl (6-Bromohexyl)carbamate ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Benzyl (6-Bromohexyl)carbamate
Formule: C₁₄H₂₀BrNO₂
MW: 314,22 g/mol
Numéro MDL: MFCD08436190
Numéro CAS: 116784-97-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 49.0 to 53.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité