2,2'-Bithiophene-5,5'-dicarboxaldehyde ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: [2,2'-Bithiophene]-5,5'-dicarbaldehyde, 5,5'-Diformyl-2,2'-bithiophene
B5358-1G B5358-5G
TCIAB5358-1GEA 52.8 EUR InStock
TCIAB5358-1G TCIAB5358-5G
2,2'-Bithiophene-5,5'-dicarboxaldehyde ≥98.0% (par GC)
2,2'-Bithiophene-5,5'-dicarboxaldehyde
Formule: C₁₀H₆O₂S₂
MW: 222,28 g/mol
Numéro MDL: MFCD00839981
Numéro CAS: 32364-72-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=297e31bf821465020023e9521690b4022769ef10&vid=297e31bf821465020023e9521690b4022769ef10&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to Amber powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité