3-Bromo-2-fluorobenzaldéhyde ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Bromo-2-fluorobenzenecarbaldehyde
B5363-5G B5363-25G
TCIAB5363-5GEA 66 EUR InStock
TCIAB5363-5G TCIAB5363-25G
3-Bromo-2-fluorobenzaldéhyde ≥98.0% (par GC)
3-Bromo-2-fluorobenzaldéhyde
Formule: C₇H₄BrFO
Numéro MDL: MFCD09027089
Numéro CAS: 149947-15-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cc4b391bfb24c8a27c86425541b69c76f921206a&vid=cc4b391bfb24c8a27c86425541b69c76f921206a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 41.0 to 45.0 deg-C
Acid Value max. 3.0
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité