1-Butoxy-2,3-difluoro-4-(trans-4-propylcyclohexyl)benzene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
B5364-1G B5364-5G
TCIAB5364-1GEA 55 EUR InStock
TCIAB5364-1G TCIAB5364-5G
1-Butoxy-2,3-difluoro-4-(trans-4-propylcyclohexyl)benzene ≥98.0% (par GC)
1-Butoxy-2,3-difluoro-4-(trans-4-propylcyclohexyl)benzene
Formule: C₁₉H₂₈F₂O
Numéro MDL: MFCD20489249
Numéro CAS: 208709-55-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité