Nalpha-tert-Butoxycarbonyl-Nepsilon-tetradecanoyl-L-lysine ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Nalpha-Boc-Nepsilon-tetradecanoyl-L-lysine, (S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-6-tetradecanamidohexanoic acid, Boc-Lys(Myr)-OH
B5366-200MG B5366-1G
TCIAB5366-200MGEA 110 EUR InStock
TCIAB5366-200MG TCIAB5366-1G
Nalpha-tert-Butoxycarbonyl-Nepsilon-tetradecanoyl-L-lysine ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Nalpha-tert-Butoxycarbonyl-Nepsilon-tetradecanoyl-L-lysine
Formule: C₂₅H₄₈N₂O₅
MW: 456,67 g/mol
Numéro MDL: MFCD30725738
Numéro CAS: 2173052-71-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 87.0 to 92.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité