(tert-Butyldimethylsilyloxy)malononitrile ≥93.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: (tert-Butyldimethylsilyloxy)propanedinitrile, MAC-TBS Reagent
B5370-200MG B5370-1G
TCIAB5370-200MGEA 131 EUR InStock
TCIAB5370-200MG TCIAB5370-1G
(tert-Butyldimethylsilyloxy)malononitrile ≥93.0% (par GC)
(tert-Butyldimethylsilyloxy)malononitrile
Formule: C₉H₁₆N₂OSi
MW: 196,33 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD27942977
Numéro CAS: 128302-78-3
ONU: 3276
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3f43b516e62cf70386e7d15b69e6f0bebfb51458&vid=3f43b516e62cf70386e7d15b69e6f0bebfb51458&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 93.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité