Bevantolol hydrochloride ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-[(3,4-Dimethoxyphenethyl)amino]-3-(m-tolyloxy)propan-2-ol hydrochloride, 1-[[2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethyl]amino]-3-(3-methylphenoxy)-2-propanol hydrochloride
B5372-250MG B5372-1G
TCIAB5372-250MGEA 143 EUR InStock
TCIAB5372-250MG TCIAB5372-1G
Bevantolol hydrochloride ≥98.0% (par HPLC)
Bevantolol hydrochloride
Formule: C₂₀H₂₇NO₄·HCl
MW: 381,90 g/mol
Numéro MDL: MFCD00941389
Numéro CAS: 42864-78-8
Merck Index: 14,01192
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=488e6d9b42baecf7a804ce6ad9a648e24ae720dc&vid=488e6d9b42baecf7a804ce6ad9a648e24ae720dc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %
Melting point 139.0 to 144.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité