4-tert-Butylcalix[6]arene
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: p-tert-Butylcalix[6]arene
B5375-1G B5375-5G
TCIAB5375-1GEA 20.9 EUR InStock
TCIAB5375-1G TCIAB5375-5G
4-tert-Butylcalix[6]arene
4-tert-Butylcalix[6]arene
Formule: C₆₆H₈₄O₆
MW: 973,39 g/mol
Point de fusion: 381°C
Numéro MDL: MFCD00075464
Numéro CAS: 78092-53-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f9389afd0f7f1b3c66a393bed1c85913d31b2707&vid=f9389afd0f7f1b3c66a393bed1c85913d31b2707&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area% (Except for the toluene)
Residual Solvent max. 10.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité