4-(4-Bromophenyl)dibenzothiophene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 4-(4-Bromophenyl)dibenzo[b,d]thiophene
B5384-200MG B5384-1G
TCIAB5384-200MGEA 40.7 EUR InStock
TCIAB5384-200MG TCIAB5384-1G
4-(4-Bromophenyl)dibenzothiophene ≥98.0% (par GC)
4-(4-Bromophenyl)dibenzothiophene
Formule: C₁₈H₁₁BrS
MW: 339,25 g/mol
Numéro MDL: MFCD19441307
Numéro CAS: 530402-77-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=43e828d4632203cac08dd8708fb3cd1c29e2c5ff&vid=43e828d4632203cac08dd8708fb3cd1c29e2c5ff&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 142.0 to 146.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité