Butyl N-(3-Trifluoromethylphenyl)anthranilate ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
B5391-200MG B5391-1G
TCIAB5391-200MGEA 96.8 EUR InStock
TCIAB5391-200MG TCIAB5391-1G
Butyl N-(3-Trifluoromethylphenyl)anthranilate ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Butyl N-(3-Trifluoromethylphenyl)anthranilate
Formule: C₁₈H₁₈F₃NO₂
Point d'ébullition: 170°C
Numéro MDL: MFCD00866001
Numéro CAS: 67330-25-0
Merck Index: 14,04132
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=26769c8b37ac148dca2579438d8501bbe83a8dbc&vid=26769c8b37ac148dca2579438d8501bbe83a8dbc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité