2-Bromo-4,5-dimethylphenol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 6-Bromo-3,4-xylenol
B5394-1G B5394-5G
TCIAB5394-1GEA 115 EUR InStock
TCIAB5394-1G TCIAB5394-5G
2-Bromo-4,5-dimethylphenol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Bromo-4,5-dimethylphenol
Formule: C₈H₉BrO
MW: 201,06 g/mol
Numéro MDL: MFCD09260834
Numéro CAS: 22802-39-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 78.0 to 82.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité