Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-Boc-D-prolinal ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI EUROPE
Attention

TCIAB5395-1GEA 81.4 EUR InStock
TCIAB5395-1G
N-Boc-D-prolinal ≥95.0% (par GC)
N-Boc-D-prolinal


Formule: C₁₀H₁₇NO₃
MW: 199,25 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD01321389
Numéro CAS: 73365-02-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Specific rotation [a]20/D +81.0 to +86.0 deg (neat)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité