7-Bromo-2,3-dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxine-5-carboxaldehyde ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 7-Bromo-2,3-dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxine-5-carbaldehyde, 2-Bromo-3,4-ethylenedioxythiophene-5-carboxaldehyde
B5396-200MG B5396-1G
TCIAB5396-200MGEA 61.6 EUR InStock
TCIAB5396-200MG TCIAB5396-1G
7-Bromo-2,3-dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxine-5-carboxaldehyde ≥96.0% (par GC)
7-Bromo-2,3-dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxine-5-carboxaldehyde
Formule: C₇H₅BrO₃S
MW: 249,08 g/mol
Numéro MDL: MFCD08690306
Numéro CAS: 852054-42-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a272eb322022738315634d2c5d69a9c3ff212359&vid=a272eb322022738315634d2c5d69a9c3ff212359&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light gray to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 147.0 to 152.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité