2-Bromoindolo[3,2,1-jk]carbazole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
B5397-200MG B5397-1G
TCIAB5397-200MGEA 61.6 EUR InStock
TCIAB5397-200MG TCIAB5397-1G
2-Bromoindolo[3,2,1-jk]carbazole ≥98.0% (par GC)
2-Bromoindolo[3,2,1-jk]carbazole
Formule: C₁₈H₁₀BrN
MW: 320,19 g/mol
Numéro MDL: MFCD30187281
Numéro CAS: 1174032-81-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 216.0 to 220.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité