1-Benzyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1-Benzyl-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde
B5404-1G B5404-200MG
TCIAB5404-1GEA 132 EUR InStock
TCIAB5404-1G TCIAB5404-200MG
1-Benzyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde ≥98.0% (par GC)
1-Benzyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formule: C₁₁H₁₀N₂O
MW: 186,2099 g/mol
Point d'ébullition: 144°C
Numéro MDL: MFCD02179567
Numéro CAS: 63874-95-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 44.0 to 48.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité