2-Bromo-5-decylthiophene ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
B5406-1G B5406-5G
TCIAB5406-1GEA 245 EUR InStock
TCIAB5406-1G TCIAB5406-5G
2-Bromo-5-decylthiophene ≥97.0% (par GC)
2-Bromo-5-decylthiophene
Formule: C₁₄H₂₃BrS
MW: 303,30 g/mol
Point d'ébullition: 135°C
Numéro CAS: 514188-72-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=93f821316d719d177aaea603e6d7565a23409f67&vid=93f821316d719d177aaea603e6d7565a23409f67&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité