2-Bromo-5-dodecylthiophene ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
B5407-1G B5407-5G
TCIAB5407-1GEA 80.3 EUR InStock
TCIAB5407-1G TCIAB5407-5G
2-Bromo-5-dodecylthiophene ≥95.0% (par GC)
2-Bromo-5-dodecylthiophene
Formule: C₁₆H₂₇BrS
MW: 331,36 g/mol
Point d'ébullition: 162°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD22572689
Numéro CAS: 153561-74-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=717b5d66558e0c9793ee13f20855099172f7d1bb&vid=717b5d66558e0c9793ee13f20855099172f7d1bb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green lump
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité