2-Bromo-3-tetradecylthiophene ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
B5408-1G B5408-5G
TCIAB5408-1GEA 167 EUR InStock
TCIAB5408-1G TCIAB5408-5G
2-Bromo-3-tetradecylthiophene ≥95.0% (par GC)
2-Bromo-3-tetradecylthiophene
Formule: C₁₈H₃₁BrS
Numéro CAS: 500199-09-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=76051d9ad65e1467fd16c566e99055bbd021e944&vid=76051d9ad65e1467fd16c566e99055bbd021e944&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité