tert-Butyl 4-Formylbenzoate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: tert-Butyl 4-formylbenzoate, 4-Formylbenzoic acid tert-Butyl ester, 4-(tert-Butoxycarbonyl)benzaldehyde
B5414-1G B5414-5G
TCIAB5414-1GEA 124 EUR InStock
TCIAB5414-1G TCIAB5414-5G
tert-Butyl 4-Formylbenzoate ≥98.0% (par GC)
tert-Butyl 4-Formylbenzoate
Formule: C₁₂H₁₄O₃
MW: 206,24 g/mol
Numéro MDL: MFCD01111994
Numéro CAS: 65874-27-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c42fe7eb3511bd928d0ae80920b70386ece366b2&vid=c42fe7eb3511bd928d0ae80920b70386ece366b2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 52.0 to 56.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité