BTT 3033 ≥96.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1-(4-Fluorophenyl)-N-methyl-N-(4-(3-phenylureido)phenyl)-1H-pyrazole-4-sulphonamide, BTT-3033
B5415-10MG B5415-50MG
TCIAB5415-10MGEA 242 EUR InStock
TCIAB5415-10MG TCIAB5415-50MG
BTT 3033 ≥96.0% (par HPLC)
BTT 3033
Formule: C₂₃H₂₀FN₅O₃S
MW: 465,50 g/mol
Numéro MDL: MFCD28166480
Numéro CAS: 1259028-99-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f824f530cbc7e9d0ced54b977d48c83922c1f24e&vid=f824f530cbc7e9d0ced54b977d48c83922c1f24e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 14.00 to 16.00 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité