N4-(3-Bromophenyl)quinazoline-4,6-diamine ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
B5416-25MG B5416-100MG
TCIAB5416-25MGEA 61.6 EUR InStock
TCIAB5416-25MG TCIAB5416-100MG
N4-(3-Bromophenyl)quinazoline-4,6-diamine ≥98.0% (par HPLC)
N4-(3-Bromophenyl)quinazoline-4,6-diamine
Formule: C₁₄H₁₁BrN₄
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09908082
Numéro CAS: 169205-78-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=061df60d226fed01da81536a56d284e2188400e6&vid=061df60d226fed01da81536a56d284e2188400e6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 16.50 to 18.50 %
Melting point 202.0 to 206.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité