2-Bromo-3-cyclohexylthiophene ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
B5420-1G B5420-5G
TCIAB5420-1GEA 207 EUR InStock
TCIAB5420-1G TCIAB5420-5G
2-Bromo-3-cyclohexylthiophene ≥95.0% (par GC)
2-Bromo-3-cyclohexylthiophene
Formule: C₁₀H₁₃BrS
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 241477-71-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c4046f964c9b864d0ac78deacfc2f8b6bba793e6&vid=c4046f964c9b864d0ac78deacfc2f8b6bba793e6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité