Benzyl(4-hydroxyphenyl)methylsulphonium Hexafluoroantimonate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
B5428-25G B5428-5G
TCIAB5428-25GEA 411 EUR InStock
TCIAB5428-25G TCIAB5428-5G
Benzyl(4-hydroxyphenyl)methylsulphonium Hexafluoroantimonate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Benzyl(4-hydroxyphenyl)methylsulphonium Hexafluoroantimonate
Formule: C₁₄H₁₅F₆OSSb
MW: 467,08 g/mol
Numéro CAS: 125662-42-2
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %
Melting point 115.0 to 120.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité