5H-Benzo[4,5]thieno[3,2-c]carbazole ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
B5434-1G B5434-200MG
TCIAB5434-1GEA 302 EUR InStock
TCIAB5434-1G TCIAB5434-200MG
5H-Benzo[4,5]thieno[3,2-c]carbazole ≥98.0% (par HPLC, azote total)
5H-Benzo[4,5]thieno[3,2-c]carbazole
Formule: C₁₈H₁₁NS
MW: 273,35 g/mol
Numéro MDL: MFCD22571687
Numéro CAS: 1255308-97-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 215.0 to 219.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité