3-Bromo-9,9-dimethyl-9H-fluorene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B5436-200MG B5436-1G
TCIAB5436-200MGEA 61.6 EUR InStock
TCIAB5436-200MG TCIAB5436-1G
3-Bromo-9,9-dimethyl-9H-fluorene ≥98.0% (par GC)
3-Bromo-9,9-dimethyl-9H-fluorene
Formule: C₁₅H₁₃Br
Numéro MDL: MFCD28955974
Numéro CAS: 1190360-23-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9d6df767c4bced027043ec3af37aeb8c95549b53&vid=9d6df767c4bced027043ec3af37aeb8c95549b53&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 61.0 to 65.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité