2-(2-Bromophenyl)-9-phenyl-9H-carbazole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B5437-1G B5437-200MG
TCIAB5437-1GEA 311 EUR InStock
TCIAB5437-1G TCIAB5437-200MG
2-(2-Bromophenyl)-9-phenyl-9H-carbazole ≥98.0% (par GC)
2-(2-Bromophenyl)-9-phenyl-9H-carbazole
Formule: C₂₄H₁₆BrN
MW: 398,30 g/mol
Numéro MDL: MFCD27644694
Numéro CAS: 1616607-88-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 104.0 to 108.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité