Dicyanamide de 1-butyl-3-méthylimidazolium ≥96.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-n-Butyl-3-methylimidazolium dicyanamide, 1-butyl-3-methylimidazolium dicyanamide
B5447-5G B5447-25G
TCIAB5447-5GEA 103 EUR InStock
TCIAB5447-5G TCIAB5447-25G
Dicyanamide de 1-butyl-3-méthylimidazolium ≥96.0% (par HPLC, azote total)
Dicyanamide de 1-butyl-3-méthylimidazolium
Formule: C₁₀H₁₅N₅
MW: 205,26 g/mol
Point de fusion: -6°C
Numéro MDL: MFCD07784457
Numéro CAS: 448245-52-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=913d00dac22a799a0745611130453b3578522d24&vid=913d00dac22a799a0745611130453b3578522d24&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (HPLC) min. 96.0 % (total of Ion-Pair)
Purity (with Total Nitrogen) min. 96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité