Bis[2-[(oxo)diphenylphosphino]phenyl] ether ≥99.0% (par HPLC), purifié par sublimation
Fournisseur: TCI
Synonyms: (Oxybis(2,1-phenylene))bis(diphenylphosphine oxide), DPEPO
B5448-200MG B5448-1G
TCIAB5448-200MGEA 66 EUR InStock
TCIAB5448-200MG TCIAB5448-1G
Bis[2-[(oxo)diphenylphosphino]phenyl] ether ≥99.0% (par HPLC), purifié par sublimation
Bis[2-[(oxo)diphenylphosphino]phenyl] ether
Formule: C₃₆H₂₈O₃P₂
MW: 570,56 g/mol
Point de fusion: 280°C
Numéro MDL: MFCD28968111
Numéro CAS: 808142-23-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité