5,5'-Bis(trifluoromethyl)-2,2'-bipyridyl ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
B5449-200MG B5449-1G
TCIAB5449-200MGEA 66 EUR InStock
TCIAB5449-200MG TCIAB5449-1G
5,5'-Bis(trifluoromethyl)-2,2'-bipyridyl ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
5,5'-Bis(trifluoromethyl)-2,2'-bipyridyl
Formule: C₁₂H₆F₆N₂
Numéro MDL: MFCD24449717
Numéro CAS: 142946-80-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=af6d6c73d6d01b24b9b1411729a58fd229d866a9&vid=af6d6c73d6d01b24b9b1411729a58fd229d866a9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 129.0 to 133.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité