4-Bromobenz[a]anthracene ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 4-Bromotetraphene
B5450-200MG B5450-1G
TCIAB5450-200MGEA 59.4 EUR InStock
TCIAB5450-200MG TCIAB5450-1G
4-Bromobenz[a]anthracene ≥97.0% (par GC)
4-Bromobenz[a]anthracene
Formule: C₁₈H₁₁Br
MW: 307,19 g/mol
Numéro MDL: MFCD25371993
Numéro CAS: 61921-39-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7b2e0551438b75ad2fa1a27cd80623b56312d85d&vid=7b2e0551438b75ad2fa1a27cd80623b56312d85d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 215.0 to 220.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité